Documenti
606634
Sigma-Aldrich
α-Methylstyrene-α-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
Benzene (1-methylethenyl-1-13C)
About This Item
Formula condensata:
C6H513C(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
P. eboll.
165-169 °C (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[13C](=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3/i8+1
XYLMUPLGERFSHI-VJJZLTLGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup