Documenti fondamentali
606596
Sigma-Aldrich
Styrene-α, β-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
Sinonimo/i:
Ethenyl-13C2 benzene
Scegli un formato
500 MG
1.450,00 €
1.450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
1.450,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H513CH=13CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
1.450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
contiene
4-t-butylcatechol as stabilizer
P. ebollizione
145-146 °C (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH2]=[13CH]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1+1,2+1
PPBRXRYQALVLMV-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
hearing organs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Styrene (stabilised) for synthesis
Sigma-Aldrich
8.07679
Styrene