Documenti fondamentali
606294
Sigma-Aldrich
Ethanolamine-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
2-Aminoethanol-13C2
Scegli un formato
100 MG
408,00 €
408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
408,00 €
About This Item
Formula condensata:
HO13CH213CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
170 °C (lit.)
Punto di fusione
11 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
N[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1,2+1
HZAXFHJVJLSVMW-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)