Documenti fondamentali
603775
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloropropane-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Cl13CH213CH213CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
144-145 °C (lit.)
Densità
1.622 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
Cl[13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
MFESCIUQSIBMSM-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>284.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 140 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)