Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 104,00 € |
Informazioni su questo articolo
104,00 €
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
density
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI key
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- less toxic alternative to chloroform
- compatible with TRI reagent for isolation of RNA with decreased DNA contamination
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description for isolation of RNA | description 99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| assay ≥98.5% (GC) | assay 99% | assay - | assay 98% |
| grade Molecular Biology | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 144-145 °C (lit.) | bp 120-122 °C (lit.) | bp 95-96 °C (lit.) | bp 106-107 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.486 (lit.) | refractive index n20/D 1.448 (lit.) | refractive index n20/D 1.439 (lit.) | refractive index n20/D 1.488 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-3-chloropropane
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 2
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?