Documenti fondamentali
687383
2-Iodopropane-13C3
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains copper (stablizer)
Sinonimo/i:
Isopropyl iodide-13C3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3H7I
Peso molecolare:
172.97
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Stato
liquid
contiene
copper (stablizer)
Spostamento di massa
M+3
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)