60352
Pyrophosphoric acid
≥95% H4P2O7 basis
Sinonimo/i:
Diphosphoric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% H4P2O7 basis
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Cationi in tracce
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Stringa SMILE
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/H4O7P2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)