Documenti fondamentali
596795
Sigma-Aldrich
2-Iodo-1,3-dimethylbenzene
97%
Sinonimo/i:
2-Iodo-m-xylene
About This Item
Formula condensata:
IC6H3(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6030 (lit.)
P. ebollizione
223-224 °C (lit.)
Densità
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1I
InChI
1S/C8H9I/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
QTUGGVBKWIYQSS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)