Documenti
596159
Sigma-Aldrich
4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CSi(CH3)2OC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5110 (lit.)
P. eboll.
224-226 °C (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C13H20O2Si/c1-13(2,3)16(4,5)15-12-8-6-11(10-14)7-9-12/h6-10H,1-5H3
XACWSBWCLJXKGI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter