Documenti fondamentali
595578
Sigma-Aldrich
Ethyl [bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]acetate
≥96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11F6O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3730 (lit.)
P. eboll.
249-250 °C (lit.)
Densità
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
fluoro
phosphonate
Stringa SMILE
CCOC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F6O5P/c1-2-17-6(15)3-20(16,18-4-7(9,10)11)19-5-8(12,13)14/h2-5H2,1H3
HBYHPBCAZBLFTD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)