Documenti fondamentali
595551
Sigma-Aldrich
Indan-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O2/c11-10(12)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
XUDCMQBOWOLYCF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)