Documenti fondamentali
595462
Sigma-Aldrich
1,2-Indandione-2-oxime
97%
Sinonimo/i:
2-Oximino-1-indanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
209 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O\N=C1/Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)10-12/h1-4,12H,5H2/b10-8+
CWEXMSPEUDRDPH-CSKARUKUSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)