415472
2-Indanone oxime
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
152-154 °C (lit.)
Gruppo funzionale
oxime
Stringa SMILE
O\N=C1/Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H9NO/c11-10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,11H,5-6H2
UJLFLOAXKVGYIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Reduction of 2-indanone oxime to 2-aminoindane has been reported.
Applicazioni
2-Indanone oxime may be used for the preparation of 2-aminoindane hydrochloride by using active palladium catalyst.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Physiologically active indanamines1.
Levin N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 9(4), 380-391 (1944)
The reduction of 2-indanone oxime to 2-aminoindane. Methods and mechanisms.
Rosen WE and Green MJ.
The Journal of Organic Chemistry, 28(10), 2797-2804 (1963)