Documenti
595225
Sigma-Aldrich
1-(1,1-Dimethylheptyl)-3,5-dimethoxybenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
H3C(CH2)5 C(CH3)2 C6H3(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.500 (lit.)
P. eboll.
122 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(C)(C)c1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C17H28O2/c1-6-7-8-9-10-17(2,3)14-11-15(18-4)13-16(12-14)19-5/h11-13H,6-10H2,1-5H3
MYYOUJBZUGHFNX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3