Documenti
684279
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Acrylate-1-13C,2,3,3-d3
98 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD2=CD13CO2CH2CF2CHF2
Peso molecolare:
190.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[13C](=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C6H6F4O2/c1-2-4(11)12-3-6(9,10)5(7)8/h2,5H,1,3H2/i1D2,2D,4+1
VHJHZYSXJKREEE-ZPYCZKLBSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup