257443
Fluoroacetonitrile
98%
Sinonimo/i:
2-Fluoroacetonitrile, Fluoromethyl cyanide, Monofluoroacetonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.333 (lit.)
P. eboll.
79-80 °C (lit.)
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FCC#N
InChI
1S/C2H2FN/c3-1-2-4/h1H2
GNFVFPBRMLIKIM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 2-fluoromethyl-4,4,6-trimethyl-1,3-oxazine
- α-fluorinated acetophenone
- 2-amino-2-fluoromethyl-3-pentenenitrile, a key intermediate in the synthesis of 2,5-diamino-2-fluoromethyl-3(E)-pentenoic acid
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
6.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-14 °C - closed cup