Documenti fondamentali
592951
Sigma-Aldrich
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
95%
Sinonimo/i:
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-1-propanal, 3-[(Carbobenzyloxy)amino]propionaldehyde
Scegli un formato
1 G
100,00 €
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
100,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2O2CNHCH2CH2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
52-57 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
amine
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,8H,4,7,9H2,(H,12,14)
PQMOZOQTXKMYSK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)