Documenti
592668
Sigma-Aldrich
Iodoacetamide-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
ICH2CO15NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Forma fisica
solid
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
92-95 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2]C(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)/i4+1
PGLTVOMIXTUURA-AZXPZELESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges