Documenti fondamentali
ESYNTH007
Sigma-Aldrich
SynLectro PTFE Electrode Holder
Scegli un formato
1 EACH
343,00 €
343,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
343,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
81141502
NACRES:
NB.61
343,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Categorie correlate
Descrizione generale
SynLectro PTFE Electrode Holder is part of the SynLectro Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry. This electrode holder is designed to hold electrodes in firmly place to create a homogenous electric field. The PTFE holder prevents damage and scratching to the electrode surface - for use with soft electrode materials.
SynLectro Electrolysis Platform
The SynLectro Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
Note legali
SynLectro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn about our new SynLectro™ Electrolysis Platform that has been designed to simplify and standardize electrochemical organic synthesis at research and batch scale.