Documenti fondamentali
592420
Sigma-Aldrich
(Triethoxysilyl)cyclohexane
98%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)3SiC6H11
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. ebollizione
53 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H26O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h12H,4-11H2,1-3H3
ATGKAFZFOALBOF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)