235687
Hexamethylcyclotrisiloxane
98%
Sinonimo/i:
Cyclic (D3) permethylsiloxane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1 (vs air)
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
134 °C (lit.)
Punto di fusione
50-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C6H18O3Si3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Polysiloxanes by anionic ring-opening polymerization.
- Thin films by pulsed- plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) for the application of insulating biomaterials.
- Dimethoxydimethylsilane by treating with dimethyl carbonate via deoligomerization using alkali metal hydroxide catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges