Documenti fondamentali
591793
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitropropane-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C15NO2
Peso molecolare:
104.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
P. ebollizione
126-127 °C (lit.)
Densità
0.959 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)(C)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)5(6)7/h1-3H3/i5+1
AIMREYQYBFBEGQ-HOSYLAQJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)