Vai a
CPS3100
Chemiluminescent Peroxidase Substrate-3
sufficient for 100 mL substrate
Sinonimo/i:
CPS3
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
180,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
usage
sufficient for 100 mL substrate
storage temp.
2-8°C
Application
CPS3 formulations are economically priced and outperform the most commonly used competitors′ products. This two component system provides low nanogram detection with superior signal-to-noise ratio. In addition, the components are stable after mixing, adding to the flexibility of usage.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CPS3500CPS350CPS1A300
form
solution
form
solution
form
solution
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
usage
sufficient for 100 mL substrate
usage
sufficient for 500 mL substrate
usage
sufficient for 50 mL substrate
usage
sufficient for 300 mL substrate
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)