Documenti fondamentali
591653
Sigma-Aldrich
Methyl (3S)-(+)-3-(methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropionate
98%
Sinonimo/i:
Methyl (3S)-(+)-3-(methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropanoate
Scegli un formato
1 G
883,00 €
883,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
883,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H19NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
883,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +36°, c = 1% in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
89-93 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
COC(=O)C[C@@H](c1ccccc1)c2cn(C)c3ccccc23
InChI
1S/C19H19NO2/c1-20-13-17(15-10-6-7-11-18(15)20)16(12-19(21)22-2)14-8-4-3-5-9-14/h3-11,13,16H,12H2,1-2H3/t16-/m0/s1
NFIUVSIKIXOXQK-INIZCTEOSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)