Documenti fondamentali
589993
Sigma-Aldrich
Bipyridine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
solid
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Grado di funzionalizzazione
1.0-2.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Applicazioni
Used to scavenge metals from solution.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)