Documenti fondamentali
932264
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(6,6′-{2,2′-bipyridine})]
Mw ≥10,000 Da by GPC
Sinonimo/i:
PFO-BPy
Scegli un formato
250 MG
134,00 €
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
134,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C39H46N2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.23
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
PM
Mw ≥10,000 Da by GPC
Livello qualitativo
energy gap
3.4 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
Solubilità
THF: soluble
chloroform: soluble
λmax
360 nm±5 nm in THF
Fluorescenza
λem 373 nm±10 nm in THF
λem 392 nm±10 nm in THF
Energia dell’orbitale
HOMO 6.2 eV 
LUMO 2.8 eV 
Applicazioni
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
High-Yield Dispersions of Large-Diameter Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes with Tunable Narrow Chirality Distributions
Mistry, Kevin S., et al.
ACS Nano, 7, 2231-2239 (2013)