Ethyllithium is a general organolithium reagent used in the nucleophilic addition reaction to synthesize a variety of intermediates.[1][2][3]
Confezionamento
The 25 mL Sure/Seal™ bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Punto d’infiammabilità (°F)
-17.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-27.22 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
Highly stereoselective epoxidation of O-protected 3-hydroxy-1-nitroalkenes.
Jain A, et al.
Tetrahedron, 65(40), 8362-8366 (2009)
Interaction of alkyllithium compounds with base. Complex formation between ethyllithium and triethylamine in benzene.
Brown T L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 86(11), 2135-2141 (1964)
Conversions of osmabenzyne and isoosmabenzene.
Zhao Q, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(37), 11597-11603 (2012)
Domande
Recensioni
★★★★★ Nessuna valutazione