Documenti fondamentali
58245
Sigma-Aldrich
Isatin-5-sulfonic acid sodium salt dihydrate
≥98.0%
Sinonimo/i:
Sodium isatin-5-sulfonate dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4NNaO5S · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.21
Beilstein:
8398337
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Stato
solid
Composizione
carbon content, 33.0-34.4%
sulfur, 11.0-11.5 ICP
Impurezze
6-13% water
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
sulfonic acid
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H5NO5S.Na.2H2O/c10-7-5-3-4(15(12,13)14)1-2-6(5)9-8(7)11;;;/h1-3H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;2*1H2/q;+1;;/p-1
QOAFLTFHMZZJFP-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Reactant for preparation of Orally Active Oxytocin Receptor Antagonists
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)