579351
Poly(2-vinylnaphthalene)
average Mn ~20,000
Sinonimo/i:
2-Vinylnaphthalene polymer, Poly(β-vinylnaphthalene), Poly(2-vinylnaphthalene)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
PM
Mw/Mn 1.15
average Mn ~20,000
Temp. transizione
Tg (DSC) 141 °C (onset)
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)