Documenti fondamentali
181250
Sigma-Aldrich
Polyacenaphthylene
average Mw 5,000-10,000, powder
Sinonimo/i:
Acenaphthylene polymer, Oligoacenaphthylene
Scegli un formato
5 G
110,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
110,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
average Mw 5,000-10,000
Temp. transizione
Tg 214 °C
Stringa SMILE
c21c3cccc2ccc1ccc3
InChI
1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)