Documenti fondamentali
579068
Sigma-Aldrich
Potassium 4-methoxyphenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].COc1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
XNYMCUFKZHRYID-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
Contenuto correlato
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.