Documenti fondamentali
571555
Sigma-Aldrich
Potassium p-tolyltrifluoroborate
Scegli un formato
1 G
25,10 €
25,10 €
Prezzo di listino50,20 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
25,10 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
25,10 €
Prezzo di listino50,20 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
[K+].Cc1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3.K/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
KRWDYXJWQBTBAH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Potassium p-tolyltrifluoroborate can be used:
  • As a precursor/starting material for the synthesis of biaryl compounds by reacting with various aryl halides using Pd/C catalyst.[1][2]
  • As a reagent in the carbonylative arylation of vinyl ketones via 1,4-addition.[3]
  • As a substrate in the synthesis of primary arylamines by reacting with hydroxylamine-O-sulfonic acid under metal-free conditions.[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Carbonylative 1, 4-addition of potassium aryltrifluoroborates to vinyl ketones
Sauthier M, et al.
New. J. Chem., 33(5), 969-971 (2009)
Palladium on carbon-catalyzed cross-coupling of aryl halides with potassium p-tolyltrifluoroborate in air
LeBlond CR, et al.
Synthetic Communications, 39(4), 636-640 (2009)
Sonication and Microwave-Assisted Primary Amination of Potassium Aryltrifluoroborates and Phenylboronic Acids under Metal-Free Conditions
Kuik D, et al.
Synthesis, 49(11), 2555-2561 (2017)
Oxygen-promoted Pd/C-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction of potassium aryltrifluoroborates
Liu C, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 27(5), 631-634 (2016)