Documenti fondamentali
578525
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methylpyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Saggio
97%
P. ebollizione
152-153 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(C)ccn1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6-3-4-8-7(5-6)9-2/h3-5H,1-2H3
HGRXBKDKSYDWLD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)