Documenti fondamentali
578371
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2,5-bis(decyloxy)benzene
97%
About This Item
Formula condensata:
(Br)2C6H2[O(CH2)9CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
548.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
72-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOc1cc(Br)c(OCCCCCCCCCC)cc1Br
InChI
1S/C26H44Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-29-25-21-24(28)26(22-23(25)27)30-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-22H,3-20H2,1-2H3
JFMBJLMINSDIQC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)