Documenti fondamentali
578231
Sigma-Aldrich
7-Amino-2-methylchromone
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
174.5-179.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)c2ccc(N)cc2O1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5H,11H2,1H3
PAKDFQZWVPNDSC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)