288373
2-Amino-6-methylbenzothiazole
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
140-142 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2nc(N)sc2c1
InChI
1S/C8H8N2S/c1-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
DZWTXWPRWRLHIL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?