Documenti fondamentali
578150
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(2-naphthyl methacrylate)]
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Temp. transizione
Tg (DSC) 102 °C (onset)
Fluorescenza
λex 268 nm; λem 338 nm in chloroform
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)