Documenti
578126
Sigma-Aldrich
Acetamide-2,2,2-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
2,2,2-Trideuterioacetamide
About This Item
Formula condensata:
CD3CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
221 °C (lit.)
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3
DLFVBJFMPXGRIB-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1