Documenti fondamentali
578088
Sigma-Aldrich
3-Acetamidophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
3′-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acetanilide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20BNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
185-190 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H20BNO3/c1-10(17)16-12-8-6-7-11(9-12)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h6-9H,1-5H3,(H,16,17)
CZFSGYCLOCCASM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)