393967
(S)-(−)-1-Octyn-3-ol
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −6.5°, c = 2 in methylene chloride
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. eboll.
100 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC[C@H](O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3/t8-/m1/s1
VUGRNZHKYVHZSN-MRVPVSSYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup