Documenti fondamentali
576468
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-4-phenylcoumarin
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
248-252 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-12-13(10-4-2-1-3-5-10)9-15(17)18-14(12)8-11/h1-9,16H
IVJMJRRORVMRJJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)