Documenti fondamentali
576131
Sigma-Aldrich
Potassium 4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
96%
About This Item
Formula condensata:
F3CC6H5BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Per informazioni sul prodotto 576131, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BF6.K/c9-7(10,11)5-1-3-6(4-2-5)8(12,13)14;/h1-4H;/q-1;+1
KVDSXGFQLXKOID-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)