Documenti fondamentali
574414
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-2-hydroxypyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3Cl2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
180-182 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ncc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-3-1-4(7)5(9)8-2-3/h1-2H,(H,8,9)
ZICOPWJJZSJEDL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)