Key Documents
574007
Sigma-Aldrich
Cerium(III) carbonate hydrate
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cerous carbonate hydrate
About This Item
Formula condensata:
Ce2(CO3)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.26 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.995% trace metals basis
Forma fisica
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Stringa SMILE
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Ce.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
KHSBAWXKALEJFR-UHFFFAOYSA-H
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)