Documenti fondamentali
325503
Sigma-Aldrich
Cerium(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cerous carbonate hydrate
Scegli un formato
50 G
28,42 €
250 G
99,90 €
28,42 €
Prezzo di listino40,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
28,42 €
250 G
99,90 €
About This Item
Formula condensata:
Ce2(CO3)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.26 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
28,42 €
Prezzo di listino40,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Ce.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
KHSBAWXKALEJFR-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)