Documenti fondamentali
572829
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-5-(hydroxymethyl-d2)-2-methylpyridine
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Pyridoxine-(5-hydroxymethyl-d2), Pyridoxol-(5-hydroxymethyl-d2), Vitamin B6-(5-hydroxymethyl-d2)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9D2NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Punto di fusione
150-151 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)c1cnc(C)c(O)c1CO
InChI
1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3/i3D2
LXNHXLLTXMVWPM-SMZGMGDZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)