Documenti fondamentali
572551
Sigma-Aldrich
Iron(III) nitrate on silica gel
extent of labeling: 15-20 wt. % Iron(III) nitrate loading
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Grado di funzionalizzazione
15-20 wt. % Iron(III) nitrate loading
Applicazioni
Oxidizing reagent.
Pittogrammi
Flame over circleCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)