Documenti fondamentali
571229
Sigma-Aldrich
(4-(1-Piperidinylmethyl)phenyl)magnesium bromide solution
0.25 M in THF
About This Item
Formula condensata:
C6H4CH2NC5H10MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.25 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.924 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Mg]c1ccc(CN2CCCCC2)cc1
InChI
1S/C12H16N.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13;;/h3-4,7-8H,2,5-6,9-11H2;1H;/q;;+1/p-1
IHERGHRULIMGJW-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
(4-(1-Piperidinylmethyl)phenyl)magnesium bromide is a Grignard reagent that can be used:
  • As a substrate in the synthesis of functionalized phenols via aerobic oxidation.
  • To prepare set of rosamine derivatives, which are used as glutathione probes in living cells.
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Continuous-Flow Synthesis of Functionalized Phenols by Aerobic Oxidation of Grignard Reagents
He Zhi and Jamison TF
Angewandte Chemie (International Edition in English), 53(13), 3353-3357 (2014)
Combinatorial rosamine library and application to in vivo glutathione probe
Ahn Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(15), 4510-4511 (2007)