Documenti fondamentali
570141
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)chlorosilane
≥99%
Scegli un formato
10 G
426,00 €
426,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
426,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClSi(N(CH3)2)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.77
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
426,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99%
P. ebollizione
78 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)[Si](Cl)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18ClN3Si/c1-8(2)11(7,9(3)4)10(5)6/h1-6H3
YLZCZVGQEADVNK-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)