Documenti fondamentali
568104
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-2-Benzamidocyclohexanecarboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
(1R,2S)-2-(+)-Benzoamido-cyclohexane carboxylic acid, (1S,2R)-2-(Benzoylamino)-cyclohexanecarboxylic acid, (1S-cis)-2-(Benzoylamino)-cyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +34°, c = 1% in chloroform
Punto di fusione
205-209 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-13(10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)14(17)18/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2,(H,15,16)(H,17,18)/t11-,12+/m0/s1
PUANNVQABXUYKU-NWDGAFQWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)